Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
bp
90 °C/21 mmHg (lit.)
gęstość
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
Klucz InChI
GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 3-amino-1,2-benzizoksazole
- 6-(acetyloaminometylo)-3-amino-1,2-benzizoksazol
- 5-(4′-metylo[1,1′-bifenylo]-2-ylo)-1H-tetrazol
- triflaty ksantonowo-iminowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?