Merck
191531
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzyl chloride
99%
Synonim(y):
1-Chloromethyl-4-tert-butylbenzene, 4-(tert-Butyl)-α-chlorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.69
Beilstein:
471673
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521 (lit.)
tw
101-105 °C/7 mmHg (lit.)
gęstość
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C11H15Cl/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
Klucz InChI
WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
4-tert-Butylbenzyl chloride has been used to control molecular weight and prevent microgel formation during polymerization reaction.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A comparison of 1, 4-bis (halomethyl) benzenes as monomers for the modified Gilch route to poly [2-methoxy-5-(2'-ethylhexyloxy)-p-phenylenevinylene].
Sanford EM, et al.
CRC Handbook of Thermoelectronics, 23, 2347-2348 (1999)