Kluczowe dokumenty
C73400
4-Methylbenzyl chloride
98%
Synonim(y):
α-Chloro-p-xylene, p-Xylyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.533 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
4 °C (lit.)
gęstość
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
DMHZDOTYAVHSEH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?