Merck
365815
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
98%
Synonim(y):
α′-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
68 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.315 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H6ClF3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Klucz InChI
MCHDHQVROPEJJT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Electrochemical reduction of 4-(trifluoromethyl)benzyl chloride catalyzed by Co(salen) (H2salen, N,N′-bis(salicylidene)-ethane-1,2-diamine) in acetonitrile is reported.
Zastosowanie
4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride may be used in the synthesis of novel series of dithiocarbamates, via reaction with sodium salts of N,N-disubstituted dithiocarbamic acids.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mechanism of the electrochemical reduction of benzyl chlorides catalysed by Co (salen).
Isse AA, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 444(2), 241-245 (1992)
Mehlika D Altıntop et al.
Archiv der Pharmazie, 346(8), 571-576 (2013-07-25)
In the present paper, a novel series of dithiocarbamates was synthesized via the treatment of 4-(trifluoromethyl)benzyl chloride with appropriate sodium salts of N,N-disubstituted dithiocarbamic acids. The chemical structures of the compounds were elucidated by (1) H NMR, mass spectral data
Nicholas R Oranzi et al.
Analytical chemistry, 91(6), 4092-4099 (2019-02-27)
Quantitation of the serum concentration of 25-hydroxyvitamin D is a high-demand assay that suffers from long chromatography time to separate 25-hydroxyvitamin D from its inactive epimer; however, ion mobility spectrometry can distinguish the epimer pair in under 30 ms due