Kluczowe dokumenty
140112
4-Nitrobenzyl chloride
99%
Synonim(y):
α-Chloro-4-nitrotoluene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
70-73 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H,5H2
Klucz InChI
KGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)