Merck
127663
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzoyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.56
Beilstein:
777186
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
bp
275-278 °C (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)9(11)12/h1-4H
Klucz InChI
NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Chlorek 3-nitrobenzoilu został użyty w syntezie 3-aminobenzamidu. Został on również wykorzystany do syntezy potencjalnych karbocyklicznych związków wiążących mniejsze rowki.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>233.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 112 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B W Durkacz et al.
European journal of biochemistry, 121(1), 65-69 (1981-12-01)
DNA damage and repair was assayed by the loss and restoration of DNA supercoiling in nucleoids. This technique was used to assess the effects of inhibition of (ADP-ribose)n biosynthesis by 3-aminobenzamide on the capacity to repair DNA of mouse leukaemia
Danuta Bartulewicz et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 59(3), 211-214 (2004-02-28)
New carbocyclic potential minor groove binders were synthesised, using 3-nitrobenzoyl chloride and aliphatic alpha,omega-diamines with three, four and five methylene fragments. The half structures, compounds IV-VI can be compared to bis-amidines, compounds X-XII to bis-netropsin. All of the compounds were
Meng-Ge Huangfu et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(2) (2021-03-07)
The rapid development of advanced high-frequency mobile communication techniques has advanced urgent requirements for polymer materials with high-temperature resistance and good dielectric properties, including low dielectric constants (low-Dk) and low dielectric dissipation factors (low-Df). The relatively poor dielectric properties of