Kluczowe dokumenty
107794
2-Nitrobenzyl bromide
98%
Synonim(y):
α-Bromo-2-nitrotoluene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
44-46 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
Klucz InChI
HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
107794-25G | 4061832763064 |
107794-10G | |
107794-5G | 4061838675576 |