Merck
187070
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzyl bromide
98%
Synonim(y):
α,2-Dibromotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.93
Beilstein:
971015
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.619 (lit.)
tw
129 °C/19 mmHg (lit.)
mp
29-32 °C (lit.)
rozpuszczalność
dioxane: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6Br2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
Klucz InChI
LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Bromobenzyl bromide is a reagent used to protect ketones and aldehydes in their less reactive alcohol oxidation states and as a coupling component in various reactions.
Zastosowanie
2-Bromobenzyl bromide was used in the synthesis of:
  • substituted quinazolines and 1,2,3,4-tetrahydroquinazolines
  • 2- and 3-substituted indenes
  • tris-2-bromotribenzylamine
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)