Kluczowe dokumenty
N13054
4-Nitrobenzyl bromide
99%
Synonim(y):
α-Bromo-4-nitrotoluene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
mp
96-99 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H,5H2
Klucz InChI
VOLRSQPSJGXRNJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?