Kluczowe dokumenty
SMB00907
Sigma-Aldrich
Nicotinamide riboside chloride
≥97% (HPLC), powder
Synonim(y):
Nicotinamide riboside chloride, Nicotinamide ribose chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15N2O5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.70
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.28
pochodzenie biologiczne
milk
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
10 mg/mL, clear, colorless
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[n+]2(cc(ccc2)C(=O)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C11H14N2O5.ClH/c12-10(17)6-2-1-3-13(4-6)11-9(16)8(15)7(5-14)18-11;/h1-4,7-9,11,14-16H,5H2,(H-,12,17);1H/t7-,8-,9-,11-;/m1./s1
Klucz InChI
YABIFCKURFRPPO-IVOJBTPCSA-N
Opis ogólny
Nicotinamide riboside is involved in nicotinate and nicotinamide metabolism. Nicotinamide riboside was originally identified as a nutrient in milk and later discovered to be a NAD(+) precursor.
Zastosowanie
  • Podniesienie poziomu NAD(+) stymuluje białka krótko-łańcuchowej dehydrogenazy/reduktazy w celu złagodzenia niewydolności serca niezależnie od deacetylacji białek mitochondrialnych: Badanie to pokazuje potencjał chlorku nikotynamidu rybozydu do podnoszenia poziomu NAD +, stymulując w ten sposób aktywność białek, która może złagodzić objawy niewydolności serca, podkreślając jego zastosowanie jako wzmacniacza metabolizmu komórkowego (Walker i in., 2023)..
  • Ostre leczenie chlorkiem nikotynamidu rybozydu zmniejsza uszkodzenia hipokampa i zachowuje funkcje poznawcze myszy z urazem niedokrwiennym: Badanie to bada neuroprotekcyjne działanie chlorku rybozydu nikotynamidu, sugerując jego potencjał w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych (Cheng et al., 2022)..
Inne uwagi
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)