Kluczowe dokumenty
N19702
2-Nitrophenol
98%
Synonim(y):
2-Hydroxynitrobenzene, o-Hydroxynitrobenzene, o-Nitrophenol
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 49.3 °C)
Próba
98%
Formularz
needles
ciąg SMILES
Oc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
Klucz InChI
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- 2-Nitrophenol can be used in the iron-catalyzed synthesis of 2-arylbenzoxazole from benzylic alcohols.
- It is employed in the preparation of heterodiazocines, which are potential photochromic compounds for applications in photopharmacology and functional materials.
- It can be used as a precursor in synthesizing “off-on” chemosensor for Hg2+ detection in aqueous acetonitrile solution.
- Additional application includes the synthesis of 1,4-benzoxazine derivative in the total synthesis of antimicrobial agent, levofloxacin.
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
Protokoły
Separation of 2-Nitrophenol; Pentachlorophenol; 2-Bromophenol; Phenol; 4-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2-Chlorophenol
HPLC Analysis of Phenols on SUPELCOSIL™ LC-8