Kluczowe dokumenty
N12821
4-Nitrobenzyl alcohol
99%
Synonim(y):
(4-Nitrophenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzene, 4-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, 4-Nitrobenzenemethanol, p-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, p-Nitrobenzyl alcohol, p-Nitrophenylmethanol
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
bp
185 °C/12 mmHg (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2
Klucz InChI
JKTYGPATCNUWKN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?