Kluczowe dokumenty
146056
3-Nitrobenzyl alcohol
98%
Synonim(y):
NOBA
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
bp
175-180 °C/3 mmHg (lit.)
mp
26-32 °C (lit.)
gęstość
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
nitro
ciąg SMILES
OCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2
Klucz InChI
CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?