PHR1471
Sodium Alginate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Alginic acid sodium salt, Algin, Sodium alginate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1613462
rodzina API
sodium alginate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
Klucz InChI
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Opis ogólny
Sodium Alginate is the sodium salt of alginic acid, extracted from sea weeds. It is generally used as a stabilizer and thickener in the food industry.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)