Kluczowe dokumenty
187054
4-Bromobenzyl alcohol
99%
Synonim(y):
(4-bromofenylo)metanol, (p-bromofenylo)metanol, 1-(p-bromofenylo)metanol, 1-bromo-4-(hydroksymetylo)benzen, 4-hydroksymetylo-1-bromobenzen, Alkohol p-bromobenzylowy
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
75-77 °C (lit.)
rozpuszczalność
dioxane: soluble 1 g/10 mL, clear to faintly turbid, colorless to faintly yellow
grupa funkcyjna
bromo
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
Klucz InChI
VEDDBHYQWFOITD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Opis ogólny
Zastosowanie
- hydroxyl end functionalized, substituted polyfluorene
- amphiphilic, symmetric rod-coil, triblock copolymer of poly(9,9-didodecylfluorene-2,7-diyl) and poly(hydroxyl ethyl methacrylate)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S31632-1EA | |
187054-10G | 4061838758361 |
187054-50G | 4061838758378 |