Kluczowe dokumenty
108510
4-Bromobenzoic acid
98%
Synonim(y):
Kwas p-bromobenzoesowy
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
252-254 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 5%
H2O: slightly soluble (hot)
alcohol: slightly soluble
diethyl ether: slightly soluble
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
TUXYZHVUPGXXQG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
108510-10G | |
108510-25KG | |
108510-100G | 4061832489070 |
108510-25G | 4061838686152 |
108510-5KG |