Próba
98%
mp
155-158 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- as test solute in the determination of acidity constants by capillary zone electrophoresis
- as internal standard to study the retention mechanisms of an unmodified and a hydroxylated polystyrene-divinylbenzene polymer by solid-phase extraction
- in synthesis of N-(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-bromobenzamide
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3