Kluczowe dokumenty
135585
4-Chlorobenzoic acid
99%
Synonim(y):
4-CBA, Kwas p-chlorobenzoesowy
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
mp
238-241 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 1%, clear, colorless to faintly yellow
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a ligand to synthesize luminescent lanthanide complexes for bio-labeling or fiber communication applications.
- To prepare organotin(IV) chlorobenzoates exhibiting anticorrosion properties.
- As a ligand to synthesize di-n-butyl(4-chlorobenzoxy)(4-chlorobenzohydroxamato)tin(IV).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
460.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
238 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?