Merck
Y0000811
Acemetacin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Chlorobenzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.57
Beilstein:
907196
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
acemetacin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
238-241 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Acemetacin impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
460.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
238 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anne Marie V Schou-Pedersen et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(8), 2424-2433 (2014-06-26)
Polyethylene glycols (PEGs) are attractive as excipients in the manufacture of drug products because they are water soluble and poorly immunogenic. They are used in various pharmaceutical preparations. However, because of their terminal hydroxyl groups, PEGs can participate in esterification