Merck
C23802
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzamide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
172-176 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
Klucz InChI
BLNVISNJTIRAHF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)