418846
4-Fluorobenzoic acid
99%, purified by sublimation
Synonim(y):
p-Fluorobenzoic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
oczyszczone przez
sublimation
mp
182-184 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3