Merck
183466
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenethyl alcohol
new
99%
Synonim(y):
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
Beilstein:
1866148
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
bp
177 °C/16 mmHg (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
nitro
ciąg SMILES
OCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
Klucz InChI
IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 59, 537-537 (1994)
Helvetica Chimica Acta, 76, 385-385 (1993)
Roni Cohen et al.
FEBS letters, 531(3), 483-488 (2002-11-19)
It is often proposed that brown rot basidiomycetes use extracellular reactive oxygen species (ROS) to accomplish the initial depolymerization of cellulose in wood, but little evidence has been presented to show that the fungi produce these oxidants in physiologically relevant
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here