Key Documents
191558
4-Aminobenzyl alcohol
98%
Synonim(y):
4-(Hydroxymethyl)aniline
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
60-65 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2
Klucz InChI
AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the synthesis of 4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutylamino}benzyl ester.
- As a reactant to synthesize cross-azo compounds and cathepsin B cleavable dipeptide linker.
- As a starting material to synthesize hydrogelators for drug delivery applications.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)