Merck
924520
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl chloride
Synonim(y):
4-(Chloromethyl)anisole
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61
Beilstein:
606667
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
bp
117-118 °C/14 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
gęstość
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 4-metoksybenzylu może być użyty jako reagent:
  • Do syntezy estrów 4-metoksybenzylowych w reakcji z bezwodnikami cyklicznymi.
  • W monoalkilowaniu trans-1,2-diaminocykloheksanu.
Może być również stosowany jako
  • Grupa ochronna dla aminokwasów podczas syntezy peptydów z użyciem trietyloaminy jako zasady.
  • Współkatalizator w wewnątrzcząsteczkowym karboaminowaniu aminodienów do N-heterocykli poprzez przeniesienie grupy benzylowej.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)