Merck
209384
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzyl chloride
97%
Synonim(y):
3-(Chloromethyl)anisole
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61
Beilstein:
636684
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
zawiera
potassium carbonate as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
bp
124 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
1.078 g/mL
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 3-metoksybenzylu został użyty do alkilowania 8-benzyloksy-2(1H)-chinolinonu w obecności DMF i NaH. Wykorzystano go również w syntezie diarylometanów poprzez katalizowane palladem sprzęganie krzyżowe benzylu i halogenku arylu za pośrednictwem organocynku in situ.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
N-vs O-Alkylation in 2 (1H)-quinolinone derivatives.
Guo Z-X, et al.
Tetrahedron Letters, 40(38), 6999-7002 (1999)
Christophe Duplais et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(4), 562-564 (2010-01-12)
A remarkably simple entry to unsymmetrical diarylmethanes has been developed that relies on an in situ organozinc-mediated, palladium-catalyzed cross-coupling. Thus, by mixing a benzyl and aryl halide together in the presence of Zn metal and a Pd catalyst, diarylmethanes are
Prachi Singh et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 22(4), 440-446 (2017-03-23)
Analysis of interactions between molecules is of fundamental importance in life science research. In this study, we applied weak affinity chromatography, based on high-performance liquid chromatography and mass spectrometry, as a powerful tool for direct analysis of the components of