Merck
103322
Sigma-Aldrich
N-Methylcyclohexylamine
99%
Synonim(y):
N-Cyclohexylmethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.20
Beilstein:
1523664
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4 (vs air)
ciśnienie pary
11 mmHg ( 40 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
mp
−9-−7 °C (lit.)
gęstość
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CNC1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-Methylcyclohexylamine provides protection to carbon steel from corrosion. N-Methylcyclohexylamine forms ternary mixture with 1-propanol using benzene as solvent at temperatures 303.15, 308.15 and 313.15K .
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Corrosion inhibition of carbon steel in petroleum/water mixtures by N-containing compounds.
Ashassi-Sorkhabi H and Nabavi-Amri AS.
Acta Chimica Slovenica, 47(4), 507-518 (2000)
Ultrasonic Velocity, Viscosity, Density and Excess Properties of Ternary Mixture of N-Methylcyclohexylamine+ Benzene+ 1-Propanol.
Vasantharani P, et al.
Asian Journal of Applied Sciences, 2(2), 169-176 (2009)