Kluczowe dokumenty
290629
N,N-Dimethylcyclohexylamine
99%
Synonim(y):
Cyclohexyldimethylamine, Dimethylaminocyclohexane
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
3.6 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
419 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
gęstość
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN(C)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h8H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
SVYKKECYCPFKGB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- as switchable hydrophilicity solvent (SHS) for the extraction of lipids from freeze-dried samples of Botryococcus braunii microalgae for biofuel production
- as catalyst in three-component organocatalyzed Strecker reaction on water
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?