Merck
444014
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
97%
Synonim(y):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 1,1,1,3,3,3-heksafluoro-2-hydroksy-2-metylopropan, 1,1,1-trifluoro-2-trifluorometylo-2-propanol, 1,1-bis(trifluorometylo)etanol, 2-metyloheksafluoro-2-propanol, Alkohol heksafluoro-tert-butylowy, Heksafluoro-tert-butanol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(CF3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
bp
60-62 °C (lit.)
gęstość
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F6O/c1-2(11,3(5,6)7)4(8,9)10/h11H,1H3
Klucz InChI
FQDXJYBXPOMIBX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-metylo-2-propanol może być stosowany jako reagent do syntezy:
  • Kompleksów fluorotlenku etylocynku przy użyciu cynku dietylowego.
  • Kompleksów wanadowo-alkilidenowych w obecności heksanu.
  • 1,1,1,3,3-heksafluoro-2-metylo-2-propylochloranu przy użyciu NaH i heptotlenku dichloru w tetrachlorku węgla.
Może być również stosowany jako rozpuszczalnik do przygotowania materiału złożonego z cyklodekstryny.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inorganic Chemistry, 34, 3980-3980 (1995)
Reactions of dichlorine heptoxide with alcohols
Baum, K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 96, 3233-3237 (1974)
Chemistry of Materials, 7, 929-929 (1995)
Toshiyuki Kida et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(91), 14245-14248 (2014-10-07)
We found that cyclodextrins (CDs) have a high solubility in 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP). Evaporating HFIP from CD solutions on a glass plate gave crystalline solids composed of channel-type CD assemblies, and electrospinning with an HFIP solution of CDs fabricated CD microfibers.
Inorganic Chemistry, 33, 5463-5463 (1994)