Merck
538795
Sigma-Aldrich
2-Trifluoromethyl-2-propanol
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3335 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
gęstość
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c1-3(2,8)4(5,6)7/h8H,1-2H3
Klucz InChI
OCGWWLDZAFOHGD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Trifluoromethyl-2-propanol is a fluorinated aliphatic alcohol. It can be prepared by reacting methyllithium, trifluoroacetone and trifluorovinyl bromide in ether. This can also be synthesized from the reaction between methylmagnesium bromide and 1,1,1-trifluoroacetone in ether.
Zastosowanie
2-Trifluoromethyl-2-propanol may be employed as a solvent for the preparation of [18F]fluorothymidine. It may also be used in the synthesis of [2-(trifluoromethyl)-2-propyl nitrate] through nitration in nitric acid/trifluoroacetic anhydride.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nonacidic nitration of secondary amines
Bottaro JC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52.11, 2292-2294 (1987)
Comparison of synthesis yields of 3'-deoxy-3'-[18F] fluorothymidine by nucleophilic fluorination in various alcohol solvents
Lee SJ, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 51.1, 80-82 (2008)
Mechanistic studies on gas-phase negative ion unimolecular decompositions. Alkoxide anions
Tumas W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 110.9 , 2714-2722 (1988)
The Preparation and Some Reactions of Trifluorovinyllithium1
Tarrant P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 28.3, 839-843 (1963)