Kluczowe dokumenty
P16621
Phenylacetic acid
99%
Synonim(y):
α-Toluic acid, α-Tolylic acid, Benzeneacetic acid, PAA
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
~4 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 97 °C)
Próba
99%
Formularz
crystals
bp
265 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
gęstość
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Klucz InChI
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Kwas fenylooctowy może być wykorzystany do syntezy różnych związków podstawionych fenylem poprzez katalizowaną Pd (II) reakcję aktywacji C-H / sprzęganiaaryl-aryl.
- Może być stosowany do wytwarzania magnesów jednocząsteczkowych Mn16 na drodze agregacji redukcyjnej.
- Może być stosowany jako prekursor do syntezy chromonów, izoflawonów i homoizoflawonów.
- Może być również stosowany jako kluczowy prekursor w syntezie emetalicyny E i (-)-incarviatone A.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?