Kluczowe dokumenty
W287806
Phenylacetic acid
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
α-Toluic acid, α-Tolylic acid, Benzeneacetic acid, PAA
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
~4 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 97 °C)
Próba
≥99%
bp
265 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
gęstość
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; honey; floral; sweet
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Klucz InChI
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- The Phenylacetic Acid Catabolic Pathway Regulates Antibiotic and Oxidative Stress Responses in Acinetobacter.: This study details the phenylacetic acid catabolic pathway in Acinetobacter and its regulatory roles in antibiotic resistance and oxidative stress response, highlighting its biochemical significance (Hooppaw et al., 2022).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W287806-10KG | |
W287806-1KG-K | 4061837517471 |
W287806-25KG-K | 4061835566020 |
W287806-SAMPLE | |
W287806-1KG | |
W287806-25KG | |
W287806-SAMPLE-K | 4061837517488 |
W287806-10KG-K | 4061835566013 |