Merck
W287800
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid
greener alternative
natural, ≥99%, FG
Synonim(y):
α-Toluic acid, α-Tolylic acid, Benzeneacetic acid, PAA
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Numer FEMA:
2878
Beilstein:
1099647
Numer WE:
Nr Rady Europy:
672c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.038
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
~4 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 97 °C)
Próba
≥99%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
265 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
gęstość
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
green; honey; floral; sweet
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Klucz InChI
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W287800-1KG-K4061835539932
W287800-100G
W287800-100G-K4061835516988
W287800-1KG
W287800-25G
W287800-SAMPLE4061837517457
W287800-SAMPLE-K4061835509911