Merck
W263516
Sigma-Aldrich
L-Linalool
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Synonim(y):
(−)-Linalool, (R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer FEMA:
2635
Beilstein:
1721487
Numer WE:
Nr Rady Europy:
61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.013
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
aktywność optyczna
[α]20/D −19.8°, neat
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4615 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
linalool
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
woody; floral
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
L-Linalool is the key volatile compound of jasmine tea, spruce essential oil and young leaves of Litchi chinensis Sonn.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
166.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Volatile components of Litchi chinensis Sonn. leaf oil extracts obtained by simultaneous distillation extraction.
Wang YJ, et al.
Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 16(2), 161-165 (2013)
Maged E Mohamed et al.
Biomolecules, 10(11) (2020-11-01)
The monoterpene linalool is a well-known essential oil component produced by several aromatic plants. Cisplatin is a widely used anticancer drug that produces many side effects, particularly nephrotoxicity. Here, we aimed to inspect linalool's protective activity against cisplatin-induced nephrotoxicity and
Sedative effects of the jasmine tea odor and (R)-(?)-linalool, one of its major odor components, on autonomic nerve activity and mood states
Kuroda K, et al.
European Journal of Applied Physiology, 95(2-3), 107-114 (2005)
Behavioral and electrophysiological responses of Tetropium fuscum (Coleoptera: Cerambycidae) to pheromone and spruce volatiles.
Silk PJ, et al.
Environmental Entomology, 39(6), 1997-2005 (2010)
Nobuhisa Nitta et al.
Microbial cell factories, 20(1), 54-54 (2021-03-04)
Linalool, an acyclic monoterpene alcohol, is extensively used in the flavor and fragrance industries and exists as two enantiomers, (S)- and (R)-linalool, which have different odors and biological properties. Linalool extraction from natural plant tissues suffers from low product yield.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W263516-1KG-K4061838249050
W263516-4KG
W263516-9KG-K4061838060136
W263516-1KG
W263516-4KG-K4061838108036
W263516-9KG
W263516-SAMPLE
W263516-SAMPLE-K4061837515750