Merck
W250716
Sigma-Aldrich
Geraniol
greener alternative
natural, ≥97%, FG
Synonim(y):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer FEMA:
2507
Beilstein:
1722456
Nr Rady Europy:
60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.012
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
gęstość pary
5.31 (vs air)
Próba
≥97%
skład
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Geraniol
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
zanieczyszczenia
<30% β-citronellol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
gęstość
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
geraniol
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
citrus; floral; fruity; rose; sweet
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
Klucz InChI
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Opis ogólny
Geraniol is a monoterpene alcohol that occurs as one of the main flavor constituents in Kansho-shochu, sweet basil, hopped beer and green tea.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Zastosowanie
  • Pectin/sodium alginate-based active film integrated with microcrystalline cellulose and geraniol for food packaging applications.: Investigates the use of geraniol in developing biodegradable active packaging films, emphasizing its role in enhancing antimicrobial properties (Hoque et al., 2024).
  • The enhancement of flowery-like aroma in green tea under optimized processing conditions by sensory-directed flavor analysis.: Explores how geraniol enhances the flowery-like aroma in green tea, with a focus on sensory evaluation and optimization of processing conditions (Wang et al., 2024).
  • Antifungal activity of bio-active cell-free culture extracts and volatile organic compounds (VOCs) synthesised by endophytic fungal isolates of Garden Nasturtium.: Discusses the synthesis of VOCs including geraniol by fungal isolates, highlighting their antifungal activities against plant pathogens (Santra et al., 2024).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Characteristic flavor of Kamho-shochu (sweet potato spirit).
Ohta T, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 54(6), 1353-1357 (1990)
Biotransformation of hop-derived monoterpene alcohols by lager yeast and their contribution to the flavor of hopped beer.
Takoi K, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(8), 5050-5058 (2010)
Characterization of geraniol synthase from the peltate glands of sweet basil.
Iijima Y, et al.
Plant Physiology, 134(1), 370-379 (2004)
Antimicrobial activity of green tea flavor components and their combination effects.
Kubo I, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(2), 245-248 (1992)
Gavin L Sacks et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(12), 2998-3004 (2012-03-09)
1,1,6-Trimethyl-1,2-dihydronaphthalene (TDN) is well-known to contribute "petrol" aromas to aged Riesling wines, but its prevalence and contribution to young Riesling or non-Riesling wines is not well understood. TDN concentrations were measured in 1-3-year-old varietal wines produced from Cabernet franc (n
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W250716-1KG
W250716-SAMPLE
W250716-1KG-K4061838011473
W250716-4KG
W250716-4KG-K4061838191649
W250716-9KG
W250716-9KG-K4061838060129
W250716-SAMPLE-K4061838191656