Merck
W263613
Sigma-Aldrich
Linalyl acetate
greener alternative
natural, ≥96%, FG
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, Bergamol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
Numer FEMA:
2636
Beilstein:
1724500
Numer WE:
Nr Rady Europy:
203
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.013
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
6.8 (vs air)
ciśnienie pary
0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥96%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
green; woody; floral; sweet
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
Klucz InChI
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Linalyl acetate is a monoterpene ester mainly found in lavandula essential oil. It is used as a flavoring agent in food industries, as well as a preservative additive in cosmetics and fragrances such as soaps, colognes, perfumes, and skin lotions.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Zastosowanie
  • Evaluation and estimation of diuretic activity of the linalyl acetate in the rats.: Focuses on the pharmacological effects of linalyl acetate, testing its diuretic activity in rats, which could lead to new therapeutic applications in medicine (Rafique et al., 2024).
  • Characterization of bergamot essential oil: chemical, microbiological and colloidal aspects.: Investigates the components of bergamot essential oil, including linalyl acetate, assessing its chemical properties and potential microbiological uses, supporting its diverse applications in cosmetics and therapeutics (Cordeiro et al., 2024).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 573-573 (2012)
Yongfeng Wang et al.
ACS biomaterials science & engineering, 6(8), 4583-4594 (2021-01-19)
Microcapsules have attracted widespread interest for their unique properties in encapsulation, protection, and separation of active ingredients from the surrounding environment. However, microcapsule carriers with controllable shell thickness, permeability, good mechanical properties, and thermostability are challenging to obtain. Herein, robust
Domenico Trombetta et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 49(6), 2474-2478 (2005-05-27)
In the present paper, we report the antimicrobial efficacy of three monoterpenes [linalyl acetate, (+)menthol, and thymol] against the gram-positive bacterium Staphylococcus aureus and the gram-negative bacterium Escherichia coli. For a better understanding of their mechanisms of action, the capability
Wafica S Itani et al.
Cancer biology & therapy, 7(11), 1765-1773 (2008-09-13)
Lebanese sage essential oil possesses antitumor properties, however, the bioactive components and antitumor mechanisms are not known. Here we show that combining the three sage bioactive compounds, Linalyl acetate (Ly), Terpeniol (Te) and Camphor (Ca), caused synergistic inhibition of the
Maria Sköld et al.
Contact dermatitis, 58(1), 9-14 (2007-12-25)
Fragrances are among the most common causes of allergic contact dermatitis. We have in previous studies shown that linalool, present in lavender oil, autoxidizes on air exposure, forming allergenic oxidation products. Oxidized linalool was found to be a frequent cause
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W263613-100G
W263613-1KG-K4061837877063
W263613-SAMPLE
W263613-SAMPLE-K4061837877070
W263613-100G-K4061837877056
W263613-1KG
W263613-4KG
W263613-4KG-K