Merck
W217514
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetate
natural, ≥97%, FCC, FG
Synonim(y):
Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer FEMA:
2175
Beilstein:
1741909
Numer WE:
Nr Rady Europy:
195c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.005
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
>4 (vs air)
ciśnienie pary
15 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
793 °F
granice wybuchowości
10.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
pH
6.7 (20 °C, 5 g/L)
tw
115-117 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; banana; fruity; ethereal; sweet
ciąg SMILES
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural occurrence: Apple, banana, cocoa, fig, grape, grape brandy, pear, pineapple, sherry, strawberry and wine.
Działania biochem./fizjol.
Taste at 10 ppm
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1441-1442 (1997)
Microbial production of scent and flavor compounds
Carroll AL, et al
Current Opinion in Biotechnology, 37, 8-15 (2016)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1441-1442 (1997)
H Hellquist et al.
Acta oto-laryngologica, 96(5-6), 495-500 (1983-11-01)
Industrial workers more and more frequently seek medical advice for nasal and sinus symptoms that they attribute to occupational exposure. The present study comprised 10 paint-sprayers exposed to solvents (primarily toluene and isobutylacetate) and dust. The working environment was checked
Bayram Yilmaz et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 22(4), 791-796 (2006-09-19)
Occupational exposure and sniffing of toluene-based organic solvents is an important public health problem. In this study, we have investigated the effects of paint thinner inhalation on testosterone synthesis and secretion in the male rat. A control group inhaled normal