Kluczowe dokumenty
W217506
Isobutyl acetate
FCC, FG
Synonim(y):
Acetic acid isobutyl ester
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
>4 (vs air)
ciśnienie pary
15 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
793 °F
granice wybuchowości
10.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
pH
6.7 (20 °C, 5 g/L)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: soluble 1 mL/mL
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; banana; fruity; ethereal; sweet
ciąg SMILES
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W217506-176KG | |
W217506-1DRUM-K | |
W217506-1KG | |
W217506-1KG-K | 4061837543906 |
W217506-20KG | |
W217506-4KG | |
W217506-SAMPLE-K | 4061837543937 |
W217506-100KG-K | 4061837543890 |
W217506-20KG-K | 4061837543913 |
W217506-4KG-K | |
W217506-800G | |
W217506-8KG | |
W217506-9KG | |
W217506-9KG-K | 4061837543920 |
W217506-SAMPLE |