Merck
W221104
Sigma-Aldrich
Butyl propionate
≥98%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CO2(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Numer FEMA:
2211
Numer WE:
Nr Rady Europy:
405
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.124
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
4.5 (vs air)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
799 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
bp
145 °C/756 mmHg (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
banana; ethereal
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M I Banton et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 61(2), 79-105 (2000-10-14)
Two inhalation studies were conducted to evaluate the possible subchronic and developmental toxic effects of n-butyl propionate. In the subchronic study, Sprague-Dawley rats (15/sex/group) were exposed to 0, 250, 750, or 1500 ppm vapor for 6 h/d, 5 d/wk for
Peng Liang et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(18), 4097-4102 (2010-08-19)
Rate coefficients for the gas-phase reactions of OH radicals with n-propyl butyrate (k(1)), n-butyl propionate (k(2)) and n-butyl butyrate (k(3)) are measured by both absolute and relative methods. The kinetics data obtained over the temperature range 273-372 K are used