Kluczowe dokumenty
W217409
Butyl acetate
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
1-acetoxybutane, Acetic acid butyl ester, Butile, Butyl ethanoate
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
4 (vs air)
4.01 (vs air)
ciśnienie pary
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
790 °F
granice wybuchowości
7.6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
banana; green; sweet
ciąg SMILES
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Emission factors and source profiles of volatile organic compounds from the automobile manufacturing industry.: The study investigates the emission factors of various volatile organic compounds, including butyl acetate, from the automobile manufacturing sector, providing data crucial for environmental monitoring and regulation (You et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W217409-1DRUM-K | |
W217409-9KG | |
W217409-SAMPLE | |
W217409-SAMPLE-K | 4061837519222 |
W217409-1KG | |
W217409-1KG-K | 4061837519185 |
W217409-20KG | |
W217409-20KG-K | 4061837519192 |
W217409-50KG-K | |
W217409-9KG-K | 4061837519215 |