Merck
W219002
Sigma-Aldrich
Butyl butyryllactate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
(1-butoxy-1-oxopropan-2-yl) butanoate, Butyl O-butyryllactate, Butyl butyrolactate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(O2CCH2CH2CH3)CO2(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.27
Numer FEMA:
2190
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2107
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.491
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415-1.425 (lit.)
bp
90 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
butter; cheese; creamy; waxy
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)C(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-4-6-8-14-11(13)9(3)15-10(12)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
NORZZKKLCYMBBF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, butyl butyryllactate, CAS Registry Number 7492-70-8.: This study conducted a comprehensive safety assessment of butyl butyryllactate, focusing on its use as a fragrance ingredient. The research evaluated its toxicological profile and potential health impacts, concluding it to be safe for use under specified conditions (Api et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Taste at 5 ppm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 38-38 (2005)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W219002-10KG-K4061837544002
W219002-25KG-K4061837544026
W219002-5KG-K4061837544033
W219002-10KG
W219002-1KG
W219002-1KG-K4061837508745
W219002-25KG
W219002-5KG
W219002-SAMPLE
W219002-SAMPLE-K4061837508752