Merck
W228605
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamaldehyde
FCC, FG
Synonim(y):
(E)-Cinnamaldehyde, Cinnamic aldehyde, trans-3-Phenyl-2-propenal
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Numer FEMA:
2286
Beilstein:
1071571
Nr Rady Europy:
102
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.014
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
cinnamon; spicy; sweet; warm
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
4.6 (vs air)
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.622 (lit.)
bp
250-252 °C (lit.)
mp
−9-−4 °C (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cinnamon; spicy; sweet; warm
ciąg SMILES
[H]C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
Klucz InChI
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Opis ogólny
trans-Cinnamaldehyde is a cinnamon flavored compound mainly found in cinnamon bark. It may act as a potential antimicrobial agent against Escherichia coli O157:H7 in apple juice and cider.
Zastosowanie
Buildingblock - Cinnamaldehyde is an unsaturated aldehyde so it can easily react to many different compounds to be used in a wide range of fragrance compositions. It is also a building block for several agrochemicals (miticides) or for derivatives like cinnamic alcohol, 3-phenylpropanol, cinnamonitrile, 3-phenylpropionylaldehyde (fragrances and as an alternative to enalapril, lisinopril and ramipril).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Inactivation of Escherichia coli O157: H7 in apple juice and apple cider by trans-cinnamaldehyde
Baskaran SA, et al
International Journal of Food Microbiology, 141(1), 126-129 (2010)
Kakuyou Ogawa et al.
Journal of natural medicines, 73(3), 513-522 (2019-03-29)
Nutmeg (Myristica fragrans) is widely used to flavour sweet and savoury foods and has been used as a herbal medicine to enhance appetite in Asian countries. Nutmeg oil contains compounds such as myristicin and methyl eugenol. Previously, we found that
Cinnamaldehyde content in foods determined by gas chromatography? mass spectrometry
Friedman M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(11), 5702-5709 (2000)
Inactivation of Enterobacter sakazakii in reconstituted infant formula by trans-cinnamaldehyde
Amalaradjou MAR, et al
International Journal of Food Microbiology, 129(2), 146-149 (2009)
Phillip W Clapp et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 316(3), L470-L486 (2019-01-04)
Aldehydes in cigarette smoke (CS) impair mitochondrial function and reduce ciliary beat frequency (CBF), leading to diminished mucociliary clearance (MCC). However, the effects of aldehyde e-cigarette flavorings on CBF are unknown. The purpose of this study was to investigate whether