434272
Polyethylene
Ultra-high molecular weight, surface-modified, powder, 34-50 μm particle size
Synonim(y):
UHMWPE
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
powder
masa cząsteczkowa
(Ultra-high molecular weight)
wielkość cząstki
34-50 μm
mp
144 °C
temp. przejścia
Tm (DSC) 144 °C (at peak)
gęstość
0.94 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Klucz InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3