Merck
432776
Sigma-Aldrich
Poly(acrylamide-co-acrylic acid) potassium salt
cross-linked, 200-1000 μm particle size
Synonim(y):
Acrylamide-potassium acrylate copolymer
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
sieciowanie krzyżowe
cross-linked
skład
potassium, ~9%
wielkość cząstki
200-1000 μm
pH
5.5-6.0
gęstość
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)C=C.[K]OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2.K/c2*1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5);/q;;+1/p-1
Klucz InChI
HNXHILBJDFONSX-UHFFFAOYSA-M
Cechy i korzyści
Superabsorbent polymer. Rapid absorption of water. Material can undergo many wet/dry cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)