Kluczowe dokumenty
432784
Sodium Polyacrylate
cross-linked
Synonim(y):
Poly(acrylic acid), partial sodium salt-graft-poly(ethylene oxide), 2-propenoic acid, homopolymer, sodium salt
Formularz
powder (Free-flowing granular)
sieciowanie krzyżowe
cross-linked
wielkość cząstki
90-850 μm
gęstość
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Absorbs aqueous fluids to give gels which retain fluids under stress. Polymer swells in water but does not dissolve. Amount of aqueous fluid absorbed decreases with increasing salt content.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?