Kluczowe dokumenty
447013
Poly(acrylic acid sodium salt)
average Mw ~5,100 by GPC, powder
Synonim(y):
Poly(sodium acrylate), Sodium polyacrylate
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mw ~5,100 by GPC
zanieczyszczenia
8-14% water
pH
6-9
gęstość
0.55 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Layer-by-Layer (LbL) Assembly, A "Gentle Yet Flexible" Method Toward Functional Biomaterials
Montaż warstwa po warstwie oferuje wszechstronną metodę unieruchamiania cząsteczek funkcjonalnych w cienkich warstwach o kontrolowanej morfologii.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.