Kluczowe dokumenty
416010
Poly(acrylic acid, sodium salt) solution
average Mw ~1,200, 45 wt. % in H2O
Synonim(y):
PAA, Sodium polyacrylate
About This Item
Polecane produkty
Formularz
viscous liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mw ~1,200
stężenie
45 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43
gęstość
1.32 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Na]OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Itcan be used as a draw solute in forward osmosis process due to its flexibilityin structural configuration and high solubility in water. They can be preferredover conventional ionic salts as they can produce comparable water flux andmuch lower reverse leakages.
It can also be used to study the effect of the molecular weight of PAAon crystal nucleation and the growth of CaCO3 during thecrystallization process.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Layer-by-Layer (LbL) Assembly, A "Gentle Yet Flexible" Method Toward Functional Biomaterials
Montaż warstwa po warstwie oferuje wszechstronną metodę unieruchamiania cząsteczek funkcjonalnych w cienkich warstwach o kontrolowanej morfologii.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
416010-100ML | 4061832089348 |
416010-500ML | 4061832089355 |