Kluczowe dokumenty
81123
Poly(acrylic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 16,000
Synonim(y):
Poly(sodium acrylate), Sodium polyacrylate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
for GPC
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mn ~12800
Mp ~16000
Mw ~18100
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.41
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?