Kluczowe dokumenty
416002
Poly(acrylic acid) solution
average Mw ~250,000, 35 wt. % in H2O
Synonim(y):
PAA
About This Item
Polecane produkty
Formularz
viscous liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mw ~250,000
stężenie
35 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395
gęstość
1.150 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
416002-250ML | 4061838253736 |
416002-500ML | 4061838253743 |
416002-5ML | 4061838054074 |