Kluczowe dokumenty
W220500
Butyl (S)-(−)-lactate
≥97%, FG
Synonim(y):
(−)-Butyl L-lactate
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
4 (20 °C, vs air)
Próba
≥97%
temp. samozapłonu
720 °F
zanieczyszczenia
may contain ≤0.5% 1-Butanol (residual solvent)
bp
185-187 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
gęstość
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
creamy; waxy; earthy
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Klucz InChI
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W220500-1KG-K | 4061834227205 |
W220500-SAMPLE-K | 4061837508806 |
W220500-10KG-K | 4061837550935 |
W220500-25KG-K | 4061837550942 |
W220500-5KG-K | 4061837550959 |