Merck
W217417
Sigma-Aldrich
Butyl acetate
natural, ≥98%, FG
Synonim(y):
n-Butyl acetate, Butyl ethanoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer FEMA:
2174
Beilstein:
1741921
Numer WE:
Nr Rady Europy:
194c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.004
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
4 (vs air)
ciśnienie pary
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
790 °F
granice wybuchowości
7.6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
banana; green; sweet
ciąg SMILES
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Emission factors and source profiles of volatile organic compounds from the automobile manufacturing industry.: The study investigates the emission factors of various volatile organic compounds, including butyl acetate, from the automobile manufacturing sector, providing data crucial for environmental monitoring and regulation (You et al., 2024).
Informacje prawne
For R&D Use and/or for Food Manufacturing only
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Prateek Kathel et al.
ISA transactions, 49(1), 130-137 (2009-10-10)
This work deals with the dynamics and control of a high-purity batch distillation column with chemical reaction. A heterogeneous esterification reaction between the acetic acid and butanol takes place to produce butyl acetate. The process model is formulated considering variable
Matias Rauma et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 98(11), 4365-4375 (2009-03-14)
Recent work in our laboratory shows that it is possible to reproducibly measure the weight change over time of a piece of porcine skin exposed to a chemical vapor by thermogravimetric analysis (TGA), that is, using a microbalance maintained at
Andréa B Martins et al.
Ultrasonics sonochemistry, 20(5), 1155-1160 (2013-03-05)
The influence of low-frequency ultrasound (40 kHz) in the esterification reaction between acetic acid and butanol for flavor ester synthesis catalyzed by the commercial immobilized lipase B from Candida antarctica (Novozym 435) was evaluated. A central composite design and the
Yung-Chieh Tsao et al.
The Science of the total environment, 409(17), 3158-3165 (2011-05-31)
This study evaluated the efficacy of simultaneously employing three open-path Fourier transform infrared (OP-FTIR) spectrometers with 3-day consecutive monitoring, using an odor episode as an example. The corresponding monitoring paths were allocated among the possible emission sources of a semiconductor
Subhash Bhatia et al.
Journal of hazardous materials, 163(1), 73-81 (2008-07-25)
Adsorption behaviours of butyl acetate in air have been studied over silver-loaded Y (Si/Al=40) and ZSM-5 (Si/Al=140) zeolites. The silver metal was loaded into the zeolites by ion exchange (IE) and impregnation (IM) methods. The adsorption study was mainly conducted
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W217417-100G-K4061837876257
W217417-1KG
W217417-1KG-K4061837876264
W217417-4KG-K4061837876271
W217417-9KG-K
W217417-SAMPLE-K4061837876288